Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumfluorid ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
Katalog # A13019.30
Toxisk
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Natriumfluorid ≥99%
Katalog # A13019.30
CAS-nummer:  7681-49-4
Natriumfluorid ≥99%
Natriumfluorid ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS-nummer:  7681-49-4
Price
720,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 g
Produktdetaljer och dokument
Purity: 99% CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: FNa Formula Weight: 41.99 Refractive Index: 1.336 Odour: Odourless Boiling Point: 1704° Merck Reference: 14,8618 UN No.: 1690 MDL No.: MFCD00003524
  • CAS-nummer:7681-49-4
  • Formel:NaF
  • MDL-nummer:MFCD00003524
  • Molecular Weight:41.99 g/mol
  • Merck Index:14,8618
  • Kokande Pt:1704 °C
  • Smält Pt:993 °C
  • Densitet:2,78
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-667-8
  • FN:1690
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    250 g
Specifikationer