Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogen bulb, 6 V, 30 W
  630-2579
 :   ZEISS
Halogen bulbs
  630-2579
 :  ZEISS
Halogen bulbs
Halogen bulb, 6 V, 30 W
175,00 kr
1 * 1 Items
  • Beskrivning:
    Halogen bulb
  • Seq:
    911
  • Effekt (W):
    30 W
  • Spänning:
    6 V