Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3
Basic Violet 3
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # B21932.22
Frätande
Hälsa
Irriterande
Miljö
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Basic Violet 3
Katalog # B21932.22
CAS-nummer:  548-62-9
Basic Violet 3
Basic Violet 3
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  548-62-9
Price
1 500,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 g
Product Details & Documents
CAS No.: 548-62-9 Molecular Formula: C25H30ClN3 Formula Weight: 407.99 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 4077708 Merck Reference: 14,4395 MDL No.: MFCD00011750
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimetylamino) benzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidendimetylammoniumklorid, CI 42555
  • CAS-nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck Index:14,4395
  • Smält Pt:∼ 215 °C (dec.)
  • Densitet:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:208-953-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
Specifikationer