Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen ≥98%
Mesitylen ≥98%
Glass bottle, 100 mL
Katalog # A11323.AE
Brännbar
Irriterande
Miljö
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Mesitylen ≥98%
Katalog # A11323.AE
CAS-nummer:  108-67-8
Mesitylen ≥98%
Mesitylen ≥98%
Glass bottle, 100 mL
CAS-nummer:  108-67-8
Price
695,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 108-67-8 Molecular Formula: C9H12 Formula Weight: 120.20 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Unpleasant Melting Point: -45° Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 906806 Merck Reference: 14,5907 UN No.: 2325 MDL No.: MFCD00008538
Synonymer:  1,3,5-Trimetylbenzen
  • CAS-nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL-nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Merck Index:14,5907
  • Kokande Pt:163…165 °C
  • Smält Pt:–45 °C
  • Densitet:0,865
  • Flash Pt:44 °C (111 °F)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:203-604-4
  • FN:2325
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL