Orders LinkContactUsLinkComponent
D (+)-Mannos ≥99%
D (+)-Mannos ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # A10842.14
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
D (+)-Mannos ≥99%
Katalog # A10842.14
CAS-nummer:  3458-28-4
D (+)-Mannos ≥99%
D (+)-Mannos ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  3458-28-4
Price
1 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 3458-28-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-133° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1564373 Merck Reference: 14,5747 Optical Rotation: +13.8° (c=10 in water, 24h) MDL No.: MFCD00064122
Synonymer:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:14,5747
  • Kokande Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:127…133 °C
  • Densitet:1,54
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:222-392-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
Specifikationer