Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved, Vit, 5,0 L, 224 mm, 191,5 mm
  RIXI7-1001-050
Buckets, Round, PP
  RIXI7-1001-050
Buckets, Round, PP
Buckets, Round, PP
Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved, Vit, 5,0 L, 224 mm, 191,5 mm
2 325,00 kr
1 * 90 Items
Buckets made of PP, white.
  • With or without UN approval
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Universal multipurpose buckets with handle.
  • Kapacitet:
    5,0 L
  • Färg:
    Vit
  • Beskrivning:
    Tamper proof bucket with plastic handle, not UN-approved
  • Höjd:
    191,5 mm
  • Seq:
    09
  • Ø:
    224 mm
Accessories
  •  
    Beskrivning
  • RIXI8-7100-025
    Trycklock för hink 2,5 L, PP, vattentätt
    1 * 1 Items - 13,00 kr
  •  
    Beskrivning
    För
  • RIXI8-7100-050
    Trycklock, för hink 5 L, PP, vattentätt
    5 l-hinkar
    1 * 1 Items - 16,00 kr
  •  
    Beskrivning
    För
  • RIXI8-7100-100
    Spaklock för 10 L hink, PP, vattentät
    10 l-hinkar
    1 * 48 Items - 740,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • RIXI8-7200-180
    Lid for 15 l bucket, oval, PP
    1 * 36 Items - 890,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • RIXI8-7100-018
    Lever lid for 2 l bucket, PP, water proof
    1 * 180 Items - 1 900,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • RIXI8-7100-010
    Lever lid for 1 l bucket, PP, water proof
    1 * 25 Items - 120,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • RIXI8-7100-006
    Lever lid for 0,6 l bucket, PP, water proof
    1 * 435 Items - 1 900,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • RIXI8-7100-210
    Lever lid for 20 l bucket, PP, water proof
    1 * 15 Items - 455,00 kr
  •  
    Beskrivning
  • RIXI8-7100-300
    Lever lid for 30 l bucket, PP, water proof
    1 * 10 Items - 465,00 kr