Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Katalog # DELT309222
Leverantör:   DELTALAB
Universal container
Katalog # DELT309222
Leverantör:  DELTALAB
Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Price
2 975,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 400 Items
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Documents
Specifikationer
  • Version:
    individually wrapped
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Höjd:
    92,5 mm
  • Seq:
    02
  • Hals, diam.:
    30,8 mm