Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample container, with screw cap
Sample container, with screw cap
60 ml, 66,1 mm, Genomskinlig, Röd, sterile, Individually wrapped
Katalog # DELT409526G
Leverantör:   DELTALAB
Sample container, with screw cap
Katalog # DELT409526G
Leverantör:  DELTALAB
Sample container, with screw cap
Sample container, with screw cap
60 ml, 66,1 mm, Genomskinlig, Röd, sterile, Individually wrapped
Price
3 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 750 Items
Product Details & Documents
These PP sample containers are ideal for pneumatic transport of specimens with high safety closure biflex caps.
  • Available without or with graduation (Moulded-in graduation each 5 ml)
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
  • Förp.:
    Individually wrapped
  • Version:
    sterile
  • Kapacitet:
    60 ml
  • Färg:
    Genomskinlig
  • Höjd:
    66,1 mm
  • Seq:
    02
  • Lock, färg:
    Röd