Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
40 mm, 16 mm, 0,8 mm
Katalog # SCERB404016000812
Leverantör:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalog # SCERB404016000812
Leverantör:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
40 mm, 16 mm, 0,8 mm
Price
8 575,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Specifikationer
  • Ø utv.:
    16 mm
  • Väggtjocklek:
    0,8 mm
  • Längd:
    40 mm
  • Seq:
    02