Robotspetsar för Tecan®
908-021, 150 µl, +, +, Transparent, 10×96
Catalog # 732-1529
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Robotspetsar för Tecan®
Catalog # 732-1529
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Spetsar av hög kvalitet, speciellt avsedda för forskning i molekylärbiologiska laboratorier.
- PP, genomskinliga eller svarta
- Spetsar med ART®-filter: eliminerar risker för korskontaminering, för applikationer med DNA, RNA och för radioaktiva och infektiösa prover
- Certifierat fria från RNas, DNas, DNA och pyrogen
- Sterila spetsar: steriliserade med gammastrålning
- Spetsar med vid öppning: avsedda för applikationer med viskösa prover
Ordering information: Finns i lådor med 10 rack eller 50 rack (ekonomiförpackning).
Specifications
- Förp.:10×96
- Steril:+
- Volym:150 µl
- Tip style:908-021
- Spets färg:Transparent
- Filter:+
- Cat. No.:732-1529
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact