Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
40 - 70, 0,5, 240 mm
  ALLA0300FG070/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0300FG070/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
40 - 70, 0,5, 240 mm
625,00 kr
1 * 1 Items
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Längd:
    240 mm
  • Seq:
    20
  • Indelning:
    0,5
  • Mätområde:
    40 - 70