Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
30 - 40, 0,1, 300 mm
  ALLA0100FG040/15QP
Baumé hydrometers
  ALLA0100FG040/15QP
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
30 - 40, 0,1, 300 mm
505,00 kr
1 * 1 Items
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Längd:
    300 mm
  • Seq:
    12
  • Indelning:
    0,1
  • Mätområde:
    30 - 40