Skopa
1250 ml, 400 mm
231-0755
: VITLAB
HDPE, translucent. With flat ends and reinforced handle.
- God kemikalieresistens
- Tål upp till 105 °C
- Skopvolymen anges på handtaget för enkel avläsning
- Kapacitet:1250 ml
- Längd:400 mm
HDPE, translucent. With flat ends and reinforced handle.