Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
350 ml, 310 mm
  231-0753
 :   VITLAB
Skopa
  231-0753
 :  VITLAB
Skopa
Skopa
350 ml, 310 mm
605,00 kr
1 * 6 Items
HDPE, translucent. With flat ends and reinforced handle.
  • God kemikalieresistens
  • Tål upp till 105 °C
  • Skopvolymen anges på handtaget för enkel avläsning
  • Kapacitet:
    350 ml
  • Längd:
    310 mm