Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
150 ml, 250 mm
Katalog # 231-1087
Leverantör:   VITLAB
Skopa
Katalog # 231-1087
Leverantör:  VITLAB
Skopa
Skopa
150 ml, 250 mm
Price
545,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 12 Items
Product Details & Documents
HDPE, translucent. With flat ends and reinforced handle.
  • God kemikalieresistens
  • Tål upp till 105 °C
  • Skopvolymen anges på handtaget för enkel avläsning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    150 ml
  • Längd:
    250 mm