Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
65 ml, 185 mm
Katalog # 231-1086
Leverantör:   VITLAB
Skopa
Katalog # 231-1086
Leverantör:  VITLAB
Skopa
Skopa
65 ml, 185 mm
Price
390,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 12 Items
Product Details & Documents
HDPE, translucent. With flat ends and reinforced handle.
  • God kemikalieresistens
  • Tål upp till 105 °C
  • Skopvolymen anges på handtaget för enkel avläsning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    65 ml
  • Längd:
    185 mm