Skopa
15 ml, 115 mm
Katalog # 231-0750
Leverantör: VITLAB
Gå till:
Product Details & Documents
HDPE, translucent. With flat ends and reinforced handle.
- God kemikalieresistens
- Tål upp till 105 °C
- Skopvolymen anges på handtaget för enkel avläsning
Specifikationer
- Kapacitet:15 ml
- Längd:115 mm