Skopa
1000 ml, 385 mm
Katalog # 231-2005
Leverantör: VITLAB
Gå till:
Product Details & Documents
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
- Hög kemikalieresistens, okrossbar
- Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
- Volymmärkning
Documents
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
BSE/TSE-certifikat
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Längd:385 mm