Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
500 ml, 315 mm
Katalog # 231-0218
Leverantör:   VITLAB
Skopa
Katalog # 231-0218
Leverantör:  VITLAB
Skopa
Skopa
500 ml, 315 mm
Price
825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 6 Items
Product Details & Documents
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmärkning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Längd:
    315 mm