Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
250 ml, 260 mm
  231-2004
 :   VITLAB
Skopa
  231-2004
 :  VITLAB
Skopa
Skopa
250 ml, 260 mm
585,00 kr
1 * 6 Items
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmärkning
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Längd:
    260 mm