Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
25 ml, 135 mm
  231-2001
 :   VITLAB
Skopa
  231-2001
 :  VITLAB
Skopa
Skopa
25 ml, 135 mm
195,00 kr
1 * 12 Items
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmärkning
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Längd:
    135 mm