Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
10 ml, 100 mm
Katalog # 231-2000
Leverantör:   VITLAB
Skopa
Katalog # 231-2000
Leverantör:  VITLAB
Skopa
Skopa
10 ml, 100 mm
Price
150,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 12 Items
Product Details & Documents
PP, white. With flat, chamfered ends and reinforced handle.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmärkning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Längd:
    100 mm