Orders LinkContactUsLinkComponent
Washers, BOLA
Washers, BOLA
for tubing 1,6 mm I-Ø/3,2 mm O-Ø, PA
Katalog # BOHLF728-16
Leverantör:   Bohlender
Washers, BOLA
Katalog # BOHLF728-16
Leverantör:  Bohlender
Washers, BOLA
Washers, BOLA
for tubing 1,6 mm I-Ø/3,2 mm O-Ø, PA
Price
73,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 Items
Produktdetaljer och dokument
PA
  • Temperature resistance: from –40 to +100 °C
For stabilising the flange and avoiding damages when tightening the tube end fitting.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    for tubing 1,6 mm I-Ø/3,2 mm O-Ø
  • Material:
    PA