Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
34 ml, 125 mm, 20 mm, 18-415, 1,15 mm, 17,7 mm
Katalog # DELT720150
Leverantör:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Katalog # DELT720150
Leverantör:  DELTALAB
Test tubes,with screw thread
34 ml, 125 mm, 20 mm, 18-415, 1,15 mm, 17,7 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 125 Items
Product Details & Documents
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Leveransinformation: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Specifikationer
  • Ø utv.:
    20 mm
  • Ø inr.:
    17,7 mm
  • Gänga:
    18-415
  • Väggtjocklek:
    1,15 mm
  • Kapacitet:
    34 ml
  • Längd:
    125 mm
  • Seq:
    05
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617000
    Aluminium
    15-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items - 4 025,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items - 3 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 4 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 4 250,00 kr