Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Rektangulära celler, 3,5 ml, 10 mm, Optiskt glas
Katalog # 705-0084
Leverantör:   Hach
Sample cuvettes
Katalog # 705-0084
Leverantör:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
Rektangulära celler, 3,5 ml, 10 mm, Optiskt glas
Price
4 550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2 Items
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikationer
  • Skiktdjup:
    10 mm
  • Volym:
    3,5 ml
  • Material:
    Optiskt glas
  • Beskrivning:
    Rektangulära celler
  • Seq:
    04