Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, graduated, 5 ml, 18, 3,5 ml, - mm, 216 mm, 1/2/3/4/5 ml, 10×250
Katalog # DELT200050
Leverantör:   DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Katalog # DELT200050
Leverantör:  DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, graduated, 5 ml, 18, 3,5 ml, - mm, 216 mm, 1/2/3/4/5 ml, 10×250
Price
7 550,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2.500 Items
Product Details & Documents
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Specifikationer
  • Förp.:
    10×250
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Beskrivning:
    Pasteur pipette, graduated
  • Längd:
    216 mm
  • Seq:
    01
  • Droppar per ml:
    18
  • Gradering:
    1/2/3/4/5 ml
  • Rördiam.:
    - mm
  • Uppsugningsvolym:
    3,5 ml