Orders LinkContactUsLinkComponent
Ansiktsskärm, Bionic™
Utan beläggning, Acetat
Katalog # 111-0252
Leverantör:   HONEYWELL SAFETY
Ansiktsskärm, Bionic™
Katalog # 111-0252
Leverantör:  HONEYWELL SAFETY
Ansiktsskärm, Bionic™
Ansiktsskärm, Bionic™
Utan beläggning, Acetat
Price
780,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Denna innovativa ansiktsskärm ger skydd mot extrema mekaniska faror. Den kan bäras i kombination med skyddsglasögon eller andningsskydd.
  • Med utökat skydd för ögonbryn och haka
  • Låsmekanism för ökad säkerhet
  • Extra mjuk vaddering med tvättbart eller utbytbart svettband
  • Många inställningsmöjligheter för bästa komfort
Vikt: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Specifikationer
  • Typ:
    Utan beläggning
  • Material:
    Acetat
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Replacement visor, uncoated
    Replacement visor, uncoated
    111-0740
    PC
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 185,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Replacement visor, uncoated
    Replacement visor, uncoated
    111-2160
    Acetat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • Replacement visor, anti-scratch/anti-fog
    Replacement visor, anti-scratch/anti-fog
    111-1293
    PC
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 475,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Replacement sweatband
    Replacement sweatband
    113-8053
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 110,00 kr