Orders LinkContactUsLinkComponent
Moppar, MicroMop™
Moppar, MicroMop™
Mopphuvud, polyester
Katalog # 129-0234
   Waste Reducing
Leverantör:   MICRONOVA
Moppar, MicroMop™
Katalog # 129-0234
Leverantör:  MICRONOVA
   Waste Reducing
Moppar, MicroMop™
Moppar, MicroMop™
Mopphuvud, polyester
Price
940,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
MicroMop™ är idealisk för snabb och effektiv rengöring av stora ytområden. Lämplig för kretskortstillverkning, elektronik-, läkemdels-, och bioteknologiapplikationer. Alla mopphuvuden sätts fast på universalhandtag i rostfritt stål med de orange snabbadaptrarna i polypropylen. För mindre kritiska applikationer, välj glasfiber/polypropylen-handtag med tillhörande adapter.
  • Nästan luddfri, snabbtorkande PVA är idealisk för högteknologiska applikationer. Kan tvättas
  • Polyester har en bra uppsugande förmåga, kan autoklaveras och användas med starka desinfektionsmedel
  • Lite™ är en tålig latex/rayon-blandning för kontrollerade miljöer och renrums supportområden; mopphuvud kan autoklaveras för medicinska och sterila applikationer
Beställningsinformation: Alla komponenter måste beställas separat.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Mopphuvud, polyester
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    129-0234
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    MicroMop® Adapter för snabbortkoppling
    129-0170
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 1 750,00 kr