Sample container, with screw cap
30 ml, 25 mm, 90 mm, -, individually wrapped
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Varning: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerSpecifikationer
- Ø utv.:25 mm
- Förp.:individually wrapped
- Typ:-
- Kapacitet:30 ml
- Höjd:90 mm
- Seq:02