Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes,with screw thread
Test tubes,with screw thread
18 ml, 150 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Katalog # DELT716150
Leverantör:   DELTALAB
Test tubes,with screw thread
Katalog # DELT716150
Leverantör:  DELTALAB
Test tubes,with screw thread
18 ml, 150 mm, 16 mm, 15-415, 1,05 mm, 14 mm
Price
5 925,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 250 Items
Produktdetaljer och dokument
These screw threaded glass tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Polypropylene caps are designed for the round bottom tubes
  • Aluminium caps are designed for flat bottom tubes
  • Resistant to 4000 min⁻¹
Delivery information: Supplied in small quantities per case for a more convenient use in laboratory. Tubes are supplied without caps.
Documents
Specifikationer
  • Ø utv.:
    16 mm
  • Ø inr.:
    14 mm
  • Gänga:
    15-415
  • Väggtjocklek:
    1,05 mm
  • Kapacitet:
    18 ml
  • Längd:
    150 mm
  • Seq:
    04
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617000
    Aluminium
    15-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items - 4 025,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617300
    PP
    18-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items - 3 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617200
    PP
    15-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 4 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Material
    Gänga
    Tillgänglighet
    Price
  • DELT617100
    PP
    13-415
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items - 4 250,00 kr