Sample container, with screw cap
60 ml, 66,1 mm, Genomskinlig, Röd, non sterile, bulk
Katalog # DELT409502G
Leverantör: DELTALAB
Gå till:
Product Details & Documents
These PP sample containers are ideal for pneumatic transport of specimens with high safety closure biflex caps.
- Available without or with graduation (Moulded-in graduation each 5 ml)
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
- Förp.:bulk
- Version:non sterile
- Kapacitet:60 ml
- Färg:Genomskinlig
- Höjd:66,1 mm
- Seq:01
- Lock, färg:Röd