Orders LinkContactUsLinkComponent
Bulk material, Hydromatrix™
Bulk material, Hydromatrix™
Hydromatrix™ bulk material, 4 kg
Katalog # VARI198004
Leverantör:   VARIAN
Bulk material, Hydromatrix™
Katalog # VARI198004
Leverantör:  VARIAN
CAS-nummer:  
Bulk material, Hydromatrix™
Hydromatrix™ bulk material, 4 kg
CAS-nummer:  
Price
25 012,35 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 kg
Product Details & Documents
SLE products use a broad-performance, inert diatomaceous earth sorbent for rapid, general sample preparation.
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    4 kg
  • Beskrivning:
    Hydromatrix™ bulk material