Capillary columns for ASTM method
Columns used for cumene analysis, Capillary, 0,53 mm, 50 m
Katalog # VARICP7428
Leverantör: VARIAN
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Specifikationer
- Kolumnformat:Capillary
- Ø inr.:0,53 mm
- Beskrivning:Columns used for cumene analysis
- Längd:50 m