Lids for buckets
Spaklock för 10 L hink, PP, vattentät, 10 l-hinkar
Catalog # RIXI8-7100-100
Supplier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Jump to:
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
: Buckets should be ordered separately.
Specifications
- För:10 l-hinkar
- Beskrivning:Spaklock för 10 L hink, PP, vattentät
- Seq:06