Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med cylindermembran, H 7381 HD, 2 - 13, −5...+100 °C, Glas, Gel, Keramiskt, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
SCOI285090077
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 7381 HD
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med cylindermembran
- Material:Glas
- Seq:07
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:Gel
- Temp:−5...+100 °C
- pH:2 - 13