Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran, H 6291, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Platina, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # SCOI285111964
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 6291
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran
- Material:Glas
- Seq:28
- Diafragma:Platina
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temp:0...+135 °C
- pH:1 - 14