Buffer solutions, colour coded, Fluka™
9,00, Blå, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
33667-1L
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Referenstemperatur:20 °C
- Färg:Blå
- Pk Info:1 L
- pH-värde:9,00