Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grön, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
33666-1L
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Referenstemperatur:20 °C
- Färg:Grön
- Pk Info:1 L
- pH-värde:7,00