Orders LinkContactUsLinkComponent
Penicillin V, Reference Standards
Penicillin V, Reference Standards
Penicillin V, USP reference standard, Vial, 200 mg
Katalog # 1504489.
Leverantör:   USP
Penicillin V, Reference Standards
Katalog # 1504489.
Leverantör:  USP
CAS-nummer:  
Penicillin V, Reference Standards
Penicillin V, USP reference standard, Vial, 200 mg
CAS-nummer:  
Price
4 000,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 200 mg
Produktdetaljer och dokument
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Specifikationer
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Vial
  • Förp.:
    200 mg
  • Standard:
    USP reference standard
  • Beskrivning:
    Penicillin V
  • Cat. No.:
    1504489.
  • CAS-nr:
    87-08-1
  • Benämning:
    Penicillin V
  • Formel:
    C₁₆H₁₈N₂O₅S
Specifikationer
Rekommendationer
Rekommendationer anpassas endast baserat på dina shoppingpreferenser om du har gett ditt samtycke genom att aktivera "Förbättra min shoppingupplevelse" på sidan "Personlig information".
Annars får du generiska rekommendationer.