Automatic viscometers, ViscoSystem® AVS® 470
Produktdetaljer och dokument
The ViscoSystem AVS 470 is the first measuring device that allows suction and pressure measurements completely independent of a PC.
- Determination with pressure or with vacuum for high viscosities
- Both detections methods optical or thermal are possible
- Nearly all necessary calculations are integrated
- Additional parameters can be set up over a regular PS 2 keyboard
This brings maximum independence and flexibility, allowing you to set up a measuring station, that meets highest requirements, even under difficult conditions, to monitor production or control quality in the polymer and mineral oil industry.
The ViscoSystem AVS 470 determines the time which the sample to be examined requires to flow through the measuring distance in the capillary viscometer with quartz precision.
All common types of viscosity calculations are already integrated into the device, a small PS 2 keyboard is all you need to enter additional data.
A serial printer can be used to conveniently document your measuring results.
Specifikationer
- Modell:AVS 470
- Mätområde:0,35 − 1800 (pressure) ; 0,35 − 5000 (suction) mm²/s (cSt)
- Beskrivning:Automatic viscometer with ViscoPump II module for TC sensing
- Förinställning av antal mätningar:Upp till 99
- Viskositetsområde:Pressure: 0,35 - 1800 mm²/s (cSt)
Suction capacity: 0,35 - ~5000 mm²/s (cSt) - Mätområde (flödestid):<9999,99 s
- Pumptryck:160 mbar
- Vikt:5,4 kg
- W×D×H:225×320×205 mm
- Period för temperaturreglering:0 – 20 minutes
- Cat. No.:616-1115
- Utgång:RS232C 9-stift för seriellt anslutna skrivare
- Noggrannhet för mätnoggrannhet:±0,01%
- Display:LCD
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- O-ring seal, NBR (Perbunan), VZ 7052O-ring seal, NBR (Perbunan), VZ 7052SCOI285420577Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 320,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- O-ring seal, FKM (viton), VZ 7050O-ring seal, FKM (viton), VZ 7050SCOI285420552Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 340,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- O-ring seal, EPDM (buna), VZ 7051O-ring seal, EPDM (buna), VZ 7051SCOI285420569Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 340,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Safety bottle with glass thread, VZ 7021Safety bottle with glass thread, VZ 7021SCOI285420269Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 975,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- VZ 3079 Schlauchkappe, silicon, red, int.Ø 9 mmVZ 3079 Schlauchkappe, silicon, red, int.Ø 9 mmSCOI285414048Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 810,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- VZ 5505 included with AVS®/S and AVS®/SK, to connect viscometers of type: 517 .., 520 .., 530 .., 532 .., 537 .., 538 .., 547 .., 548 ..and 549 .. to a AVS® 310, 350, 450 and 470VZ 5505 included with AVS®/S and AVS®/SK, to connect viscometers of type: 517 .., 520 .., 530 .., 532 .., 537 .., 538 .., 547 .., 548 ..and 549 .. to a AVS® 310, 350, 450 and 470SCOI285414031Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 5 050,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Ink ribbon VZ 6249Ink ribbon VZ 6249SCOI285411572Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 640,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- VZ 5102 Connection cap 'Vacuum', silicon, red, int.Ø 4,5 mmVZ 5102 Connection cap 'Vacuum', silicon, red, int.Ø 4,5 mmSCOI285410527Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 605,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- VZ 5101 Connection cap 'Venting', silicon, black, int.Ø 4,5 mmVZ 5101 Connection cap 'Venting', silicon, black, int.Ø 4,5 mmSCOI285410519Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 605,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Thermal paper for Z 900 and Z 910 Z 905Thermal paper for Z 900 and Z 910 Z 905SCOI285225630Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 5 Items - 810,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- O-ring seal, VZ 7053, 8,3×2,4 mmO-ring seal, VZ 7053, 8,3×2,4 mmSCOI285420585Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 800,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- O-ring seal, VZ 7054, 7,0×3,0 mmO-ring seal, VZ 7054, 7,0×3,0 mmSCOI285420593Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 375,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Absorbing filter with activated coal, VZ 7216Absorbing filter with activated coal, VZ 7216SCOI285422215Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 650,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Connectors, VZ 7211, for absorbing filter VZ 7215, 7216Connectors, VZ 7211, for absorbing filter VZ 7215, 7216SCOI285422167Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 400,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- O-ring seal, VZ 7055, 5,3×1,8 mmO-ring seal, VZ 7055, 5,3×1,8 mmSCOI285420606Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 725,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Absorbing filter, VZ 7215Absorbing filter, VZ 7215SCOI285422204Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 675,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Dust protection cover, for thermostatic bathsDust protection cover, for thermostatic bathsSCOI285418573Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 1 975,00 kr