Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Stationär mätare 3540 för pH/konduktivitet, UK-plug
Katalog # 662-0331
Gå till:
Discontinued
Produkten har utgått. Men vi hittade liknande alternativa produkter.
Alternativ
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
- Simultaneous display of pH and conductivity
- Two independent channels to prevent interference between probes
- Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
- Data logger with auto save/print options
- Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Specifikationer
- Beskrivning:Stationär mätare 3540 för pH/konduktivitet, UK-plug
- Anslutningar:BNC (pH) och 7–stifts DIN (konduktivitet)
- Temperaturområde:–10...+105 °C
- Konduktivitetsområde:Auto-valbart från 0,01 µS till 1999 mS/cm
- mV - upplösning:0,1
- mV - område:±1999,9
- Konduktivitetsupplösning:0,01 µS till 1 mS
- Minne kapacitet:Upp till 500 avläsningar (250 för varje driftläge)
- Vikt:0,850 kg
- Certifiering:GLP
- pH – upplösning:0,001 / 0,01 / 0,1 valbart
- Konduktivitetsnoggrannhet:±0,5% ±2 siffror
- B×D×H:210×250×55 mm
- Temperature resolution:0,1 °C
- Temperature accuracy:±0,5 °C
- mV - noggrannhet:±0,2
- pH – kalibrering:Automatisk, en, två eller tre punkter
Automatisk buffertavkänning: Jenway, NIST, DIN och JIS - Konduktivitetskalibrering:Automatisk, en, två eller tre punkter
Automatisk standardavkänning: 10 µS, 84 µS, 1 413 µS, 12,88 mS (med manuell åsidosättning) - Utgångar:Analogt, RS232- samt IrDA-gränssnitt
- Cat. No.:662-0331
- Konduktivitetscellkonstant:0,010 - 19,999 cm⁻¹
- Modell:3540
- Temperaturkompensation:ATC och manuellt, 0...+100 °C
- pH – noggrannhet:±0,003
- pH – område:-2,000...+20,000
- Display:Bakgrundsbelyst 1/8 VGA-LCD