VWR®, Objektglashållare
Objektglashållare för 90 objektglas, Vit, PE, 178×299×19 mm, 78
Katalog # 631-0719
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Colour: White
Specifikationer
- Antal objektglas:78
- Färg:Vit
- Beskrivning:Objektglashållare för 90 objektglas
- Material:PE
- Seq:05
- B×D×H:178×299×19 mm