VWR®, Objektglashållare
Objektglashållare för 40 objektglas, Vit, PE, 178×299×21 mm, 40
Katalog # 631-0718
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Colour: White
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue
Produktlitteratur
Specifikationer
- Antal objektglas:40
- Färg:Vit
- Beskrivning:Objektglashållare för 40 objektglas
- Material:PE
- Seq:03
- B×D×H:178×299×21 mm