VWR®, Objektglashållare
Objektglashållare för 15 objektglas, Vit, PE, 102×153×21 mm, 15
Katalog # 631-0717
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Colour: White
Documents
VWR® Collection Selection Catalogue
Product Literature
Specifikationer
- Antal objektglas:15
- Färg:Vit
- Beskrivning:Objektglashållare för 15 objektglas
- Material:PE
- Seq:01
- B×D×H:102×153×21 mm