D (+)-Mannos
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # MOLE17575747-100G
Marketsource
Leverantör: Molekula
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- CAS-nummer:3458-28-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00064122
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck Index:13,05772
- Kokande Pt:376 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:133 °C
- Densitet:1,539 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:222-392-4
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g