ACES
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # MOLE14774016-100G
Marketsource
Leverantör: Molekula
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
- CAS-nummer:7365-82-4
- Formel:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
- MDL-nummer:MFCD00008030
- Molecular Weight:182.2 g/mol
- Merck Index:13,00037
- Smält Pt:270…295 °C
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:230-908-4
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g



