Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Hydrometer 5, 0,940 - 1,000 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Katalog # AMARH800012
Leverantör:   Amarell
Density hydrometers
Katalog # AMARH800012
Leverantör:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer 5, 0,940 - 1,000 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Price
320,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Hydrometer 5
  • Längd:
    160 mm
  • Seq:
    05
  • Indelning:
    0,001 g/cm³
  • Mätområde:
    0,940 - 1,000 g/cm³