Orders LinkContactUsLinkComponent
Trikloretylen
Glass bottle, 2,5 L
  ROTH9579.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Trikloretylen
  ROTH9579.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  79-01-6
Trikloretylen
Trikloretylen
Glass bottle, 2,5 L
 :  79-01-6
1 * 2,5 L
 :  Trikloreten
  •  :79-01-6
  •  :ClCH=CCl₂
  •  :MFCD00000838
  •  :131.39 g/mol
  •  :12,09769
  •  :86,7 °C (1013 hPa)
  •  :–73 °C
  •  :1,46 g/cm³ (20 °C)
  •  :Omgivande
  •  :201-167-4
  •  :1710
  •  :6.1,III
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    2,5 L