Trikloretylen
10 L
Katalog # ROTH9579.2
Marketsource
Leverantör: Roth Carl
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Trikloreten
- CAS-nummer:79-01-6
- Formel:ClCH=CCl₂
- MDL-nummer:MFCD00000838
- Molecular Weight:131.39 g/mol
- Merck Index:12,09769
- Kokande Pt:86,7 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–73 °C
- Densitet:1,46 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:201-167-4
- FN:1710
- ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
- Förp.:10 L



