Trikloretylen
Glass bottle, 1 L
ROTH9579.1
Marketsource
: Trikloreten
- :79-01-6
- :ClCH=CCl₂
- :MFCD00000838
- :131.39 g/mol
- :12,09769
- :86,7 °C (1013 hPa)
- :–73 °C
- :1,46 g/cm³ (20 °C)
- :Omgivande
- :201-167-4
- :1710
- :6.1,III
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L